製品名
Whatman® glass microfiber filters, Grade GF/A, circles, diam. 125 mm, pack of 100
物質
borosilicate glass
circles
詳細
GF/A grade: fast, high loading
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1820-125
Whatman Article No. 28418322 (US reference)
直径
125 mm
厚さ
0.26 mm
ポアサイズ
1.6 μm
適合性
suitable for (gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GF/Aグレード:1.6 μm
微細粒子保持能、高流量、および良好な充填容量を提供します。流出液の水汚染モニター、水、藻、および細菌培養のろ過、食品分析、タンパク質のろ過、弱ß放射物の放射免疫アッセイなど、実験室での効率の高い汎用ろ過に使用します。空気中の粒子の重量測定、スタックサンプリング、および空気汚染モニターの吸収法にお勧めします。
微細粒子保持能、高流量、および良好な充填容量を提供します。流出液の水汚染モニター、水、藻、および細菌培養のろ過、食品分析、タンパク質のろ過、弱ß放射物の放射免疫アッセイなど、実験室での効率の高い汎用ろ過に使用します。空気中の粒子の重量測定、スタックサンプリング、および空気汚染モニターの吸収法にお勧めします。
特徴および利点
- These have a nominal particle retention of 1.6µm at 98% efficiency and are suited for a variety of applications involving large sample volumes such as:
- Water and air pollution monitoring and wastewater filtering
- Foodstuff analysis
- Filtering of algae and bacteria cultures
- Protein filtration
- Radioimmunoassay of weak β emitters
- Gravimetric determination of airborne particulates
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)