Merck
WHA1810090
Whatman® Acid Treated Low Metal TCLP Circles
diam. 90 mm
別名:
Z740780
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
borosilicate glass fiber (BGF) membrane (acid treated low metal)
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Whatman 1810-090
Whatman Article No. 28418301 (US reference)
パラメーター
60 mL/min speed
直径
90 mm
ポアサイズ
0.7 μm
坪量
75 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
毒性指標浸出法(TCLP)は、地下水への浸入や飲料水の水源を脅かす可能性があると考えられる、有害な有機無機汚染物質を対象に、土壌への浸出の可能性を測定するため設計された分析試験です。
EPA Method 1311で使用
Whatman TCLP濾紙は、結合剤不含のホウケイ酸ガラスマイクロファイバーを用いて製造され、粒子保持能の範囲は0.6~0.8 μmです。
この酸処理低金属濾紙には、直径47 mm、90 mm、110 mm、125 mm、142 mm、150 mmがあります。90 mmの濾紙は揮発性サンプル用で、ゼロヘッドスペースエクストラクターに使用します。142 mmの濾紙は通常、認可容器中で不揮発性のサンプルに使用します。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva