Merck
WHA1703050
Glass microfiber thimble
別名:
Whatmanフィルター, Z740764, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Whatman 1703-050
Whatman Article No. 28418284 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
通常の濾紙にWhatman無灰濾過補助剤を添加すると、沈殿物や浮遊物を凝集することにより濾過速度が高くなり、厚みのある保持能の高い「プレフィルター」層を形成します。
容易に分散する粉末で、Whatman無灰定量濾紙と同様の純度です。最大灰分含量は0.015%です。付属のスプーンの両端で0.50 g、2.5 g分を計量します。
Whatman ashless filter aids enhance filtration speed by coagulating precipitates or suspensions to form a thick retentive “prefilter” layer on top of normal filter paper.
Easily dispersible, the powder is of a purity similar to that of Whatman ashless quantitative papers. It is supplied with a two-ended scoop for measuring 0.5 g or 2.5 g quantities.
特徴および利点
  • Easily dispersible, the clippings are of purity similar to that of Whatman ashless quantitative papers.
  • Supplied with a two-ended scoop for measuring 0.5 g or 2.5
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)