Key Documents
WHA1450055
Whatman® 定量ろ紙、硬化微灰、グレード 50
circles, diam. 55 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Z241725, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1450-055
Whatman Article No. 28418078 (US reference)
パラメーター
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
6 psi wet burst
直径
55 mm
厚さ
0.12115 μm
≤0.015%
ポアサイズ
2.7 μm (Particle retention)
坪量
97 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この濾紙のグレードでは、最大灰分含有量が無灰濾紙と定性濾紙のグレードの中間に当たります。濾過後に濾紙表面から沈殿物を回収するのが望ましい、ブフナー漏斗による濾過に特に適しています。高い湿潤強度や化学薬品耐性など他の特性は、酸処理した無灰硬質濾紙と同様です。
グレード50:2.7 μm
非常に微細な結晶状沈殿物を保持します。全Whatman製品中最も薄い濾紙です。濾過速度は低速です。表面は硬質できわめて滑らかです。こうした仕上がりのため、濾紙表面の繊維が遊離することもありません。ブフナー漏斗や3-ピースフィルターファネルで真空補助を要する濾過には、定性、定量とも最適です。非常に高い湿潤強度です。湿ったまま扱ったり、沈殿物を擦り取っても耐えられます。エレクトロニクス産業では、繊維が事実上離脱しないことから、ICのキャリアとして活用しています。
特徴および利点
  • Thinner filter design (average thickness 115 µm) than most Büchner filter papers
  • Nominal particle retention of 2.7 µm
  • Slow flow rates (Herzberg filtration speed 2685 s)
  • High purity and low ash content (0.015% ash maximum)
  • Acid-treated for high wet-strength and chemical resistance
  • Hardened to minimize fiber shredding
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)