Merck
WHA1443090
Whatman® 定量フィルターペーパー、無灰、グレード 43
circles, diam. 90 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Z740519
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1443-090
Whatman Article No. 28418057 (US reference)
パラメーター
0.6 psi wet burst
155 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
90 mm
厚さ
220 μm
≤0.007%
ポアサイズ
16 μm (Particle retention)
坪量
95 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グレード43(16 μm)は、保持能がグレード40と41の中間で、濾過速度はグレード40の2倍の濾紙です。代表的な用途には、食品分析や土壌分析、大気汚染モニタリングにおける後のXRF法分析用の粒子捕集、また建設業、鉱業、鉄鋼業での無機分析などが挙げられます。
特徴および利点
  • Very low ash content (0.007% ash concentration maximum)
  • Intermediate particle retention rating of 16 µm
  • Herzberg filtration speed of 155 s
  • Particle collection between that of Grades 40 and 41
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)