物質
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1442-125
Whatman Article No. 28418044 (US reference)
パラメーター
0.40 psi wet burst
1870 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
125 mm
厚さ
200 μm
灰
≤0.007%
ポアサイズ
2.5 μm (Particle retention)
坪量
100 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman定量濾紙は、重量分析や機器分析のサンプル調製用に設計されています。3種類のデザインから、特定のニーズに合うものをご利用いただけます。
無灰濾紙:最大灰分含有量 0.007%(グレード 40~ 44)、同 0.01%(グレード 589)。非常に高純度の濾紙で、幅広い精密分析濾過手順に適しています。
低灰分硬質濾紙:最大灰分含有量 0.015%。強酸処理により微量金属を除去してあり、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備えています。濾紙の表面が丈夫で平滑なため、沈殿物の回収が容易で、この濾紙はブフナー漏斗による濾過に特に適しています。
無灰硬質濾紙:最大灰分含有量 0.006%。酸硬化処理で、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備え、灰分含有量はきわめて低く抑えられています。この濾紙の表面は丈夫なため、広範な精密濾過手順に適しています。
グレード42:2.5 μm
Whatmanの全セルロース濾紙の中で、最も細かい粒子保持能を有し、精密重量分析の世界標準になっています。分析対象の代表的な沈殿物には、硫酸バリウム、メタスズ酸、微細な沈殿物である炭酸カルシウムなどが挙げられます。
無灰濾紙:最大灰分含有量 0.007%(グレード 40~ 44)、同 0.01%(グレード 589)。非常に高純度の濾紙で、幅広い精密分析濾過手順に適しています。
低灰分硬質濾紙:最大灰分含有量 0.015%。強酸処理により微量金属を除去してあり、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備えています。濾紙の表面が丈夫で平滑なため、沈殿物の回収が容易で、この濾紙はブフナー漏斗による濾過に特に適しています。
無灰硬質濾紙:最大灰分含有量 0.006%。酸硬化処理で、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備え、灰分含有量はきわめて低く抑えられています。この濾紙の表面は丈夫なため、広範な精密濾過手順に適しています。
グレード42:2.5 μm
Whatmanの全セルロース濾紙の中で、最も細かい粒子保持能を有し、精密重量分析の世界標準になっています。分析対象の代表的な沈殿物には、硫酸バリウム、メタスズ酸、微細な沈殿物である炭酸カルシウムなどが挙げられます。
アプリケーション
Whatman ashless quantitative filter papers are high-purity filters that support accurate analysis in applications sensitive to very low levels of background contamination and in gravimetric analysis where ash content might affect weight measurements of combusted samples. Cytiva′s high-purity Whatman ashless filter papers are suited for
- Environmental analysis: soil filtration analysis, when separating solid matter from aqueous extracts
- Retention of small particles
- Collection of trace elements and radionuclides from the atmosphere
特徴および利点
- Ashless: 0.007% ash maximum
- Fine (2.5 µm) nominal particle retention rating, eliminates large particles that might otherwise interfere with sensitive instrumentation
- Herzberg filtration speed of 1870 s
- Commonly used as a calcium carbonate filter
- Particularly suitable for gravimetric analysis
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)