物質
circles
cotton filters (high-quality cotton linters)
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1441-042
Whatman Article No. 28418009 (US reference)
パラメーター
0.22 psi wet burst
54 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
42.5 mm
厚さ
220 μm
灰
≤0.007%
ポアサイズ
20-25 μm (Particle retention)
坪量
85 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman定量濾紙は、重量分析や機器分析のサンプル調製用に設計されています。3種類のデザインから、特定のニーズに合うものをご利用いただけます。
無灰濾紙:最大灰分含有量0.007%(グレード40~44)、同0.01%(グレード589)。非常に高純度の濾紙で、幅広い精密分析濾過手順に適しています。
低灰分硬質濾紙:最大灰分含有量0.015%。強酸処理により微量金属を除去してあり、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備えています。濾紙の表面が丈夫で平滑なため、沈殿物の回収が容易で、この濾紙はブフナー漏斗による濾過に特に適しています。
無灰硬質濾紙:最大灰分含有量 0.006%。酸硬化処理で、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備え、灰分含有量はきわめて低く抑えられています。この濾紙の表面は丈夫なため、広範な精密濾過手順に適しています。
グレード41:20 μm
無灰濾紙では最大の濾過速度で、粗粒子やゼラチン状沈殿物(例えば、鉄やアルミニウムの水酸化物)を含む分析手順に推奨されます。また、定量的大気汚染分析では、高流速時にガス状化合物を測定する場合、浸透用の紙テープとしても用いられます。
無灰濾紙:最大灰分含有量0.007%(グレード40~44)、同0.01%(グレード589)。非常に高純度の濾紙で、幅広い精密分析濾過手順に適しています。
低灰分硬質濾紙:最大灰分含有量0.015%。強酸処理により微量金属を除去してあり、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備えています。濾紙の表面が丈夫で平滑なため、沈殿物の回収が容易で、この濾紙はブフナー漏斗による濾過に特に適しています。
無灰硬質濾紙:最大灰分含有量 0.006%。酸硬化処理で、高い湿潤強度と化学薬品耐性を備え、灰分含有量はきわめて低く抑えられています。この濾紙の表面は丈夫なため、広範な精密濾過手順に適しています。
グレード41:20 μm
無灰濾紙では最大の濾過速度で、粗粒子やゼラチン状沈殿物(例えば、鉄やアルミニウムの水酸化物)を含む分析手順に推奨されます。また、定量的大気汚染分析では、高流速時にガス状化合物を測定する場合、浸透用の紙テープとしても用いられます。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva