Merck
WHA1113125
Whatman® 定量ろ紙、グレード 113
circles, diam. 125 mm, pack of 100
別名:
Z240907, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1113-125
Whatman Article No. 28417664 (US reference)
パラメーター
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
9 psi wet burst
直径
125 mm
厚さ
420 μm
ポアサイズ
30 μm (Particle retention)
坪量
125 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
これはきわめて強度の高い濾紙で、化学的に安定な樹脂を少量添加しているため、湿潤強度が上がっています。通常の定性分析用途では、濾液中に何らかの重大な不純物が混入することはありません。ただし、この樹脂は窒素を含んでいるため、ケルダール法などでの評価にはこのグレードを使用しないでください。湿潤強度定性濾紙のグレードによっては、折りたたみ(ひだ折り済み)の濾紙もご利用できます。
グレード113:30 μm
荷重容量と粒子保持能がきわめて高く、粗粒子やゼラチン状沈殿物での使用に最適です。定性濾紙のグレードでは、最大の濾過速度です。表面はクレープ状です。定性濾紙の範囲では、最も厚い濾紙です。
特徴および利点
  • Ultra high loading capacity with a particle retention well suited for use with coarse or gelatinous precipitates.
  • Fastest flow rate of the qualitative grades.
  • Thickest filter paper in the qualitative range.
  • Creped surface.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)