Key Documents
WHA1093125
Whatman® 定質フィルターペーパー、グレード 93
circles, diam. 125 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Z699667, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1093-125
Whatman Article No. 28417548 (US reference)
パラメーター
2.6 psi wet burst
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
125 mm
厚さ
145 μm
ポアサイズ
10 μm (Particle retention)
坪量
67 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グレード93(10 μm)は、濾過速度および保持能についてグレード1と4の中間に位置する濾紙です。ディスペンサーパック式の製品もあり、壁や作業台に取り付けたり、棚に縦横に置いたりして、通常の箱や便利なディスペンサーとして用いることができます。外箱から個々に中身を取り出しておくと、濾紙を1枚ずつ引き出すのが簡単です。内部包装と外箱とも、サイズと中身が明記されています。
特徴および利点
  • Available in a dispenser pack, which can be attached to the wall or bench, placed on a shelf either upright or flat, and used as a normal carton or as a convenient dispenser.
  • The envelopes are released individually for easy one-at-a-time removal.
  • Package and envelopes are clearly marked for size and content.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)