Key Documents
WHA1091110
Whatman® 定質フィルターペーパー、グレード 91
circles, diam. 110 mm, pack of 4000
別名:
Z752444
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 4000
メーカー/製品名
Whatman 1091-110
Whatman Article No. 28417530 (US reference)
パラメーター
2 psi wet burst
70 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
110 mm
厚さ
205 μm
ポアサイズ
10 μm (Particle retention)
坪量
71 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グレード91(10 μm)は、一般的な濾過用のクレープ状の濾紙で、重要な分析にはそれほど向きませんが、日常的な分析には適しています。サトウキビの糖分に含まれるショ糖の測定や、製薬系のラボでの日常的な濾過に幅広く使用されています。
特徴および利点
  • A general purpose creped filter for less critical routine analysis.
  • Widely used to assay sucrose in cane sugar and within pharmaceutical laboratories for routine filtration.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)