Merck
WHA10498761
Whatman® multiple vacuum filtration device
3-place, 3-place manifold, stainless steel
別名:
Z752177
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
stainless steel
包装
pk of 1
メーカー/製品名
Whatman 10498761
Whatman Article No. 28416533 (US reference)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless steel filter funnel manifold, for microbiology monitors and analytical funnels.
特徴および利点
  • The stainless steel manifold for three or six filtration units is fitted with stainless steel units.
  • The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
  • Suitable only for vacuum operation.
  • If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)