Merck
WHA10483064
Whatman® ハイブリダイゼーション反応フォルダー
別名:
Z698962
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Whatman 10483064
Whatman Article No. 28416120 (US reference)
詳細
Sealable hybridization bags
Whatman reaction folders are sealable bags for hybridization and incubation reactions.
The folders are open on three sides to allow easier insertion of a wet membrane when compared to standard hybridization bags. The folders can be sealed with a standard heat-sealer. Available in 8 x 9.5 inch (20.32 x 24.13 cm) size.
特徴および利点
  • The folders are open on three sides to allow easier insertion of a wet membrane when compared to standard hybridization bags
  • The folders can be sealed with a standard heat-sealer.
  • Available in 203.2 x 241.3 mm (8 x 9.5 in) size.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)