Merck
WHA10477601
Whatman® Vacuum filtration apparatus accessories
WT 100 Witt′s flask, with tubing nozzle, capacity
別名:
Z751960
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
包装
pk of 1
メーカー/製品名
Whatman 10477601
Whatman Article No. 28415990 (US reference)
キャパシティ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Borosilicate glass bottle for filtrate collection in an inserted container.
特徴および利点
  • For filtrate collection in an inserted container.
  • The bottle is made of borosilicate glass.
  • Has a replaceable round lid and side-mounted tubing nozzle for vacuum tubing 8 mm (inside diameter).
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)