Merck
WHA10463401
Whatman® Polydisc GW インラインフィルター、地下水用
pkg of 50 ea
別名:
Z698725
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane (Quartz pre-filter)
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
Nylon with Quartz Fiber prefilter
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 10463401
Whatman Article No. 28415817 (US reference)
パラメーター
4.5 bar pressure (65 psi)
80 °C max. temp.
面積
20.4 cm2
キャパシティ
≤200 mL
コネクタサイズ
6-14 m
直径
50 mm
フィルタ容積
540 μL
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polydisc GW(地下水用)は、地下水のサンプル調製用に設計され、サンプルに溶解した重金属を分析します。親水性のフィルターで、バックグラウンド値が低いため、微量元素の測定に適しています(ボックスごとに証明書入り)。
本製品だけで、溶解した重金属分析用の水溶液調製が容易になります。濾過面積が広く、石英繊維製のプレフィルターとメンブランフィルターを重ねて配置しているため、泥が多くても高い荷重容量を示します。また、当然ながらNENやEPAなどの規制要件をすべて満たしています。
特徴および利点
  • Hydrophilic, durable nylon membrane is compatible with aqueous samples
  • 100% quartz fiber prefilter with low heavy metal content allows filtration of larger volumes of even heavily particle-laden samples
  • Certified low background metal values for heavy metal testing
  • Large 20.4 cm² filtration area
  • Tubing nozzle compatible with 6–14 mm i.d. hose
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)