Merck
WHA10407172
Whatman® celluose nitrate MicroPlus-21 STL filter discs 0.45 μm pore size
green, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 ea, 50 mm diam
別名:
Whatmanフィルター, Z697664
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.45 μm
物質:
black grid
cellulose nitrate
直径:
50 mm
無菌性:
sterile
包装:
pkg of 400 ea
製品名
Whatman® Micro-Plus メンブレン、微生物学的コントロール用, MicroPlus-41 STL membrane circles green, for Membrane-Butler, cellulose nitrate, diam. 50 mm, pore size 0.45 μm, black grid, sterile, pkg of 400 ea
物質
black grid
cellulose nitrate
無菌性
sterile
包装
pkg of 400 ea
メーカー/製品名
Whatman 10407172
Whatman Article No. 28415192 (US reference)
直径
50 mm
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
消費者保護のため、食品および飲料、医薬品および化粧品に微生物コンタミネーションのないことが保証されなければなりません。
これらの製品では、微生物数がきわめて少ないため、濃縮法により定量することが可能です。重要箇所(タンク、パイプライン、充填ユニット)では、生産工程を最終製剤と同様に継続的にモニターします。メンブレン濾過法は、これを実施するのに最適な分析法です。
方法
液体をメンブレンを通して濾過します。微生物はメンブレンの表面に捕捉されます。このフィルター膜を培養液上でインキュベートすると、個々のコロニーを評価できます。この方法は、大容量サンプルにも微生物数が少ない場合にも適しています。
信頼性
弊社のメンブレンフィルターの品質管理および製品デザインは厳しくコントロールされており、ユーザーに大きな利益を提供します。
検査パラメータ
微生物学的品質管理に用いられるメンブレンはすべて、バッチ間で均一な品質の高さを保証するために、系統的に検査します。検査を行うパラメータは、泡立ち点、流速、細菌捕捉率、回収率、無菌性です。
特長と利点
  • 微生物学的品質管理用に開発されたニトロセルロース製特殊メンブレンフィルター
  • 高機械的強度
  • 高流速
  • 無菌、個別包装
  • すべてのメンブレンフィルターには高コントラストなグリッド線(3.1 mm)が入っています。
STL型は、Membrane-Butler(メンブレンフィルター100枚入りボックス4個に提供)ME Membraneにより取り出しが簡単で安全に取り扱える100枚のメンブレンフィルター入りディスペンサーボックス入り。
特徴および利点
  • All MicroPlus-21 membrane filters are white with a high-contrast black grid (3.1 mm)
  • Designed specifically for microbiological QC
  • High mechanical strength and flow rate
  • Tested for bubble point, bacterial retention, flow rate, recovery rate, and sterility
  • Individually packaged for convenience and sterility
  • Type STL provided in dispenser boxes with 100 numbered membrane filters for easy removal and secure handling using Cytiva′s Membrane-Butler
その他情報
使用分野:診断的、医学的、生物学的、薬学的な消費者製品および飲食料品に使用される膜としての用途を含むがこれに限定されない微生物学的または生物工学的用途
法的情報
Nitrocellulose Membranes (FFHP, Immunopore and BA membranes)
Sold under license to DE10102744 and foreign equivalents thereof
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)