Merck
WHA10406970
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
別名:
Z674079
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® ME膜、微生物コントロール用, ME24/21, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm, white with black grid
特徴
white with black grid
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 1040-6970
Whatman Article No. 28415185 (US reference)
直径
47 mm
膜直径
47 mm
ポアサイズ
0.2 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Excellent contrast for easy particle detection
  • High internal surface area for sample adsorption
  • High dirt loading capacity
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure delivers high flow rates
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)