Merck
WHA10372803
Whatman® glass microfiber grade GF 31 1.4 µm pore size
white, binder free, 100 ea, 55 mm diam
別名:
Z750131
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® glass microfiber filters, Grade 31, diam. 55 mm
物質
borosilicate glass membrane
circles
特徴
hydrophilic
包装
pk of 100
メーカー/製品名
Whatman 10372803
Whatman Article No. 28414828 (US reference)
直径
55 mm
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)