Key Documents
WHA10370391
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、有機バインダー付き、グレード GF 10
roll, W × L 60 mm × 42 m, pack of 1
別名:
Z750018
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
物質
glass membrane (with organic binder)
roll
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman 10370391
Whatman Article No. 28414799 (US reference)
W × L
60 mm × 42 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
きわめて優れた機械的安定性を有する濾紙で、最高180°Cの温度に耐えられます。赤外線計量のための計量補助や、自動気体濾過装置のロールフィルターとして用いられます。
特徴および利点
  • Temperature resistance up to 180°C
  • Strengthened with high-quality organic binder for high mechanical stability
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a roll filter in automated applications
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)