Merck
WHA10370205
Whatman® glass microfiber grade GF 9 filter discs ~3 μm pore size
white, inorganic binder, coarse particle filtration, 100 ea, 90 mm diam
別名:
Z696781, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman® グラスマイクロファイバーフィルター、有機バインダー付き、グレード GF 9, diam. 90 mm
物質
circles
glass membrane (with inorganic binder)
特徴
hydrophilic
包装
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Whatman 10370205
Whatman Article No. 28414775 (US reference)
直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
中程度の重さのガラス繊維濾紙で、粗粒子の濾過に用いられます。環境分析におけるPCB、DDE、DDT、フラン、空気中のダイオキシンの測定、工業地帯、都市、人口密集地の汚染度測定、セメント工場、鉄鋼業の作業場での粉塵測定、工業用ガスの粉塵分画の測定、粉塵捕集の効率テストに頻用されます。
特徴および利点
  • Retention of coarse particles (~ 3 µm)
  • Strengthened with inorganic binder
  • Can withstand temperatures up to 500°C
  • Medium filtration speed
  • Can be used as a pre-filter for dense samples
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)