Merck
WHA10370008
Whatman® glass microfiber grade GF 6 filter discs <1. μm pore size
white, inorganic binder, water and wastewater testing, 100 ea, 150 mm diam
別名:
Z749885
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
製品名
Whatman®グラスマイクロファイバーフィルター、無機バインダー付き、グレード GF 6, diam. 150 mm
物質
circles
glass membrane (with inorganic binder)
特徴
hydrophilic
包装
pk of 100
メーカー/製品名
Whatman 10370008
Whatman Article No. 28414749 (US reference)
直径
150 mm
ポアサイズ
<1.0 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
非常に細かい粒子の保持に優れています。この濾紙は、水質汚染関連用途、濾過困難なビールからのタンパク質除去、葉緑素や植物性プランクトン残滓の測定、濾過物質や強熱残分(乾燥重量)の測定、侵食性媒体(酸性ガスなど)の分析、シンチレーション測定、酸化鉄存在下での元素鉄含量の測定に用いられます。
特徴および利点
  • Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
  • Inorganic binder for increased strength
  • Temperature-resistant up to 500°C
  • Can be used as a pre-filter for dense samples
  • Frequently used in waste water analysis
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)