Merck
WHA10350437
Whatman®セルロース円筒濾紙
L × W 31 mm × 80 mm, thickness 1.0 mm
別名:
Z749850
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104817
NACRES:
NB.43
包装
pk of 25
メーカー/製品名
Whatman 10350437
Whatman Article No. 28414727 (US reference)
L × W
31 mm × 80 mm
厚さ
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman®セルロース抽出シンブル
高性能セルロース抽出シンブル
セルロースの円筒ろ紙は、高品質のアルファセルロースの綿くず採取機で作られ、優れた機械的強度と保持率を備えています。
標準の単一厚シンブルの壁厚は約1 mmです(公称粒子保持厚さは10.0 μm)
二重厚シンブルの壁厚は約2 mm(公称粒子保持厚さは6.0 μm)で、高い保持厚さと高い湿潤/乾燥強度または硬度が必要な用途向けです。
材料の純度が高いため、信頼性が高く再現性がある解析結果が保証されます。
標準セルロース抽出シンブル
タイプ603のシンブルは高品質セルロース製、タイプ603gは無機バインダー付きホウケイ酸グラスファイバー製です。Whatmanは、一般に使用されるあらゆる自動抽出装置のシンブルホルダーに正確に一致する寸法のシンブルを提供して最適な適合を保証します。
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva