Key Documents
WHA10350217
Whatman®セルロース円筒濾紙
603 Cellulose thimbles, 25 x 80 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
別名:
Z696404
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104817
NACRES:
NB.43
包装
pack of 25
メーカー/製品名
Whatman 10350217
Whatman Article No. 28414685 (US reference)
W × L
25 mm × 80 mm
厚さ
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)