Key Documents
WHA10347890
Whatman® 定質フィルターペーパー、グレード 2122
W × L 150 mm × 150 mm
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z696331, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
paper filters (Pergamyne)
sheets
特徴
Grade 2122
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
Whatman 10347890
Whatman Article No. 28414667 (US reference)
W × L
150 mm × 150 mm
坪量
40 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cytiva′s Grade 2122 weigh paper sheets reliably allow samples to be transferred to scales without adding unwanted substances that could impact analytical results.
特徴および利点
  • Smooth surface allows samples to slide off with ease and not be retained on paper.
  • Shiny pergamyne paper allows visual determination that all sample has been removed.
  • Extremely thin (0.03 mm) and lightweight (40 g/m²) for safe and secure sample transport.
  • No glue or additives (residue-free).
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)