Merck
WHA10347004
Whatman® Grade 8 ルールサークル
diam. 45 mm
別名:
Z749753
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
特徴
Grade 8
包装
pk of 100
メーカー/製品名
Whatman 10347004
Whatman Article No. 28414638 (US reference)
直径
45 mm
坪量
65
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Filter papre for routine investigations of foreign substances in a variety of sample types.
特徴および利点
  • White filter paper with printed green lines for optical assessment.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)