Merck
WHA10345572
Whatman® シード試験紙
3236 Pleated Strips Grey, 25 double pleats, W × L 110 mm × 20 mm
別名:
Whatmanフィルター, Z696242, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
rectangular (pleated strips)
特徴
25 double pleats
包装
pkg of 1000 ea
メーカー/製品名
Whatman 10345572
Whatman Article No. 28414635 (US reference)
W × L
110 mm × 20 mm
坪量
110 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman種子試験用濾紙はきわめて高純度であるため、信頼性が高く再現可能な結果をもたらします。この濾紙は、一切の添加剤を含まない純粋なセルロースから作られ、種子の成長に影響を及ぼし得る物質も全く含まれていません。濾紙は常時一定の水分を吸収するため、必要量の水の継続的な供給が確保されます。
色付きの種子試験用濾紙は、コントラストがより明瞭になるため評価が容易になり、特に微細な白い支根や人工光下で観察する種子に有効です。このため作業が容易になり、結果の向上や時間の節約をもたらします。本製品に用いる染料は十分に吟味されており、種子の成長に一切影響を及ぼしません。
特徴および利点
  • Grade 3236 pleated strips for seed testing.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)