Merck
WHA10342581
Whatman® シード試験紙
L × W (420 mm) (594 mm), pack of 50 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115727
NACRES:
NB.24
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Cytiva
Whatman 10342581
L × W
(420 mm) (594 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Whatman種子試験用濾紙はきわめて高純度であるため、信頼性が高く再現可能な結果をもたらします。この濾紙は、一切の添加剤を含まない純粋なセルロースから作られ、種子の成長に影響を及ぼし得る物質も全く含まれていません。濾紙は常時一定の水分を吸収するため、必要量の水の継続的な供給が確保されます。
色付きの種子試験用濾紙は、コントラストがより明瞭になるため評価が容易になり、特に微細な白い支根や人工光下で観察する種子に有効です。このため作業が容易になり、結果の向上や時間の節約をもたらします。本製品に用いる染料は十分に吟味されており、種子の成長に一切影響を及ぼしません。
特徴および利点
  • The constant water absorption of the papers ensures the continuous provision of the required amount of water.
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)