物質
cellulose
sheets
特徴
Grade 0905
包装
pack of 500
メーカー/製品名
Whatman 10334987
Whatman Article No. 28414515 (US reference)
パラメーター
20 sec/100 mL speed (Herzberg)
W × L
580 mm × 580 mm
厚さ
270 μm
ポアサイズ
12-25 μm (Particle retention)
坪量
75 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Grade 0905: 12-25 μm
A creped paper for coarse particles, offers a very high filtration speed.
Grade 0905: 12-25 μm
A creped paper for coarse particles, offers a very high filtration speed.
特徴および利点
- Made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application.
- The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)