Merck
WHA10334383
Whatman® 細密セルロースフィルターペーパー、グレード 0858
sheets, W × L 390 mm × 390 mm, pack of 500
別名:
Z696137
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose
sheets
特徴
Grade 0858
包装
pack of 500
メーカー/製品名
Whatman 10334383
Whatman Article No. 28414479 (US reference)
パラメーター
55 sec/100 mL speed (Herzberg)
W × L
390 mm × 390 mm
厚さ
170 μm
ポアサイズ
7-12 μm (Particle retention)
坪量
75 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Grade 0858: 7-12 μm
Grained, with medium fast flow rate and medium retention. A universal filter paper used for the filtration of extracts, oils, beers, syrups, etc., also applied in filter presses or for the aspiration of liquids.
特徴および利点
  • Made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application.
  • The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)