Merck
WHA10318493
Whatman® 定量フィルターペーパー、グレード 470
sheets, L × W 460 mm × 570 mm
別名:
Z749478
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
sheets
特徴
Grade 470
包装
pk of 100
メーカー/製品名
Whatman 10318493
Whatman Article No. 28414407 (US reference)
パラメーター
fast flow rate
L × W
460 mm × 570 mm
ポアサイズ
20-30 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Grade 470 papers applications sheets.
特徴および利点
  • Soft surface
  • For gelatinous samples.
  • The absorption of culture media, as blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)