Merck
WHA10314752
Whatman®定量フィルターペーパー、グレード 15731/2 フォールド
circles, diam. 270 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z696013, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10314752
Whatman Article No. 28414351 (US reference)
パラメーター
25 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
270 mm
厚さ
170 μm
ポアサイズ
12-25 μm
坪量
88 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グレード1573 1/2(12~25 μm)は、濾過速度が高速で湿潤強度が高い濾紙です。表面がきわめて平滑なので、沈殿物を擦ったり洗浄して取り出すのが容易です。化学薬品耐性で、硫酸および硝酸(50°Cで最高40%)、塩酸(100°Cで最高10%、60°Cで最高20%、20°Cで最高25%)、アルカリ(20°Cで最高10%)に耐えられます。
  • 液体中の粒子保持能(μm):12~25
  • 濾過速度(約)herzberg(秒):25
  • 通常の厚さ(μm):170
  • 坪量(g/m2):88
特徴および利点
  • Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
  • Decreased overall filtration time because of the extra surface area exposed; the normal slow down of filtration speed due to the loading of particulate is postponed.
  • Increased total loading capacity as more filter area is available.
  • Maintained flow rate due to the reduction in filter paper contact with funnel side and the self-supporting shape of the filter itself.
  • The prepleating does not significantly affect any of the technical data, and the same figures may be used for the flat circles.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)