Merck
WHA10312612
Whatman®定量フィルターペーパー、グレード 602 H
circles, diam. 150 mm, pack of 100
別名:
Z749265
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10312612
Whatman Article No. 28414282 (US reference)
パラメーター
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
150 mm
厚さ
160 μm
ポアサイズ
<2 μm
坪量
84 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
グレード602h(2 μm未満)は高密度の濾紙で、きわめて小さな粒子の捕集や、微細沈殿の除去に適しています。例えば飲料産業の場合、残留糖分の測定、酸性スペクトル、屈折率測定、HPLCなどのサンプル調製に使用します。
特徴および利点
  • These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials.
  • Prepleated qualitative filters are also available, which give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent flat filters.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)