Key Documents
WHA10311451
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 593
diam. 240 mm, pack of 100
別名:
Z749125
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10311451
Whatman Article No. 28414194 (US reference)
パラメーター
450/100 mL speed (Herzberg)
直径
240 mm
ポアサイズ
5 μm
坪量
85 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A standard grade filter papers for fine precipitates.
Cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials. Prepleated qualitative filters give improved flow rate and increased loading capacity compared to equivalent quadrant folded filters.
特徴および利点
  • Increased filter surface area increases total loading capacity and decreases overall filtration time.
  • Reduced contact between filter and funnel maintains flow rate.
  • Eliminated need to quadrant-fold filter circles to fit conical funnels saves time in repetitive or multiple analyses.
  • Prepleated filters have the same technical properties as the respective filter circles.
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)