Key Documents
WHA10300211
Whatman® 定量フィルターペーパー、無灰、グレード 589/3
circles, diam. 125 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z695440, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 10300211
Whatman Article No. 28414130 (US reference)
パラメーター
375 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
125 mm
厚さ
160 μm
≤0.01%
ポアサイズ
<2 μm (Particle retention)
坪量
84 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Whatman Grade 589/3 ashless filter paper from Cytiva is particularly useful in capturing very fine particulate samples such as insoluble molecules in fats or oils or supporting ash free dry mass.
Ash free dry mass
Grade 589/3 filter paper from Cytiva′s business supports accurate measurement of ash free dry mass. The blue ribbon filter is an established component in a variety of quantitative analysis methods, such as quantification of insoluble contaminants in animal and vegetable fats and oils.
特徴および利点
  • High purity (< 0.01% ash) for ash free dry mass methods
  • ‘Blue ribbon filter′
  • Very fine precipitate retention (class 2d acc. to DIN 53 135)
  • Herzberg filtration speed of 750 s*
  • Also available prepleated as Grade 589/3 ½
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)