Merck
WHA1001325
Whatman®定性ろ紙、グレード1
circles, diam. 25 mm, pack of 100
別名:
Whatmanフィルター, Whatmanペーパー, Z274852, ろ紙
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.24
物質
cellulose filters
circles
包装
pack of 100
メーカー/製品名
Whatman 1001-325
Whatman Article No. 28413923 (US reference)
パラメーター
0.25 psi wet burst
150 sec/100 mL speed (Herzberg)
直径
25 mm
厚さ
180 μm
≤0.06%
ポアサイズ
11 μm (Particle retention)
坪量
87 g/m2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本セルロースろ紙は物質の測定および同定するための定性分析技術で使用されます。折りたたみ済み定性ろ紙も利用可能です。折りたたみ済み定性ろ紙は同等の平坦ろ紙よりも流速が向上し、捕集容量が増加します。
グレード 1: 11 μm (中流量ろ紙)
中程度の保持と流速の日常的な用途向けのろ紙として最も利用されています。直径10~500mmの円形および460 x 570 mmのシートの範囲まで大きさを拡大できます。
本グレードは研究室での広い用途範囲をカバーしており、液体を清澄するために使用されることが多いです。伝統的に本グレードは定性分析における硫酸鉛、シュウ酸カルシウム (高温)、炭酸カルシウムなど沈殿を分離するために使用されます。
農業では、土壌分析および種子検査の手続きで利用されます。食品産業では、グレード1は固形の食品を関連する液体や抽出液体から分離するための多くの日常的な技術で使用され、簡単な定性分析分離を教えるための教育で広く利用されています。
大気汚染モニタリングでは、円形または円筒のろ紙を使って大気粉塵を気流から捕集し、染色強度の光度測定を行います。ガス検出では、ろ紙を発色試薬に含浸させ、発色を光反射率によって定量します。
特徴および利点
  • Qualitative analytical separations for precipitates such as lead sulfate, calcium oxalate (hot), and calcium carbonate
  • Agricultural soil analysis and seed testing procedures
  • Industrial food processing techniques to extract liquid or separate solid foodstuffs from associated liquid
  • Air pollution monitoring by collecting atmospheric dust from airflow and photometrically measuring the stain-intensity
  • Gas detection by quantitative chromogenesis with optical reflectance
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)