包装
pack of 1
メーカー/製品名
Whatman Article No. 29026196 (US reference)
Whatman MUPG2MCPWC8
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mini-UniPrep G2 Hand Compressor is for use with Mini-UniPrep G2 Syringeless filters.
特徴および利点
- Streamlines syringeless filtration by filtering up to eight filter vials simultaneously
- Designed for Cytiva′s Mini-UniPrepG2 - with integral borosilicate glass autosampler vial, plunger and attached filter membrane, and septum with cap
- Glass construction prevents interference of leachables from plastic housing with HPLC/UHPLC pharmaceutical analysis
- Mini-UniPrepG2 vials can be loaded directly into the autosampler
その他情報
Contains a Multicompressor and a single 8 position white tray to be used for glass MUP G2
法的情報
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)