Merck
W6624
ピルビン酸-2-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH313COCO2H
CAS番号:
分子量:
89.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
グレード
cGMP
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥95% (CP)
bp
165 °C
mp
11-12 °C
質量シフト
M+1
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
InChI Key
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W6624-VAR:
W6624-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Brian T Chung et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 309, 106617-106617 (2019-10-28)
We developed methods for the preparation of hyperpolarized (HP) sterile [2-13C]pyruvate to test its feasibility in first-ever human NMR studies following FDA-IND & IRB approval. Spectral results using this MR stable-isotope imaging approach demonstrated the feasibility of investigating human cerebral