Merck
W6551
Sodium bicarbonate-13C
API for Clinical Studies, 98 atom % 13C
別名:
Sodium hydrogencarbonate-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaH13CO3
CAS番号:
分子量:
85.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
グレード
cGMP
同位体純度
98 atom % 13C
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Na].O[13C](O)=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI Key
UIIMBOGNXHQVGW-YTBWXGASSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
W6551-VAR:
W6551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)