Merck
W501603
Sigma-Aldrich
3-フランカルボキシアルデヒド
≥97%
別名:
3-フルアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O2
CAS番号:
分子量:
96.08
Beilstein:
105852
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
官能:
sulfurous
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
144 °C/732 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
sulfurous
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
InChI Key
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W501603-BULK:
W501603-25G:
W501603-SAMPLE:
W501603-VAR:
W501603-100G:
W501603-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)