Merck
W474625
Sigma-Aldrich
3,5-Undecadien-2-one
10% solution in EtOH, natural (US)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O
CAS番号:
分子量:
166.26
FEMA番号:
4746
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
グレード
Kosher
natural (US)
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
cucumber; fatty; green
SMILES記法
O=C(C)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h7-10H,3-6H2,1-2H3/b8-7+,10-9+
InChI Key
RCFOEQFXUGQOMT-XBLVEGMJSA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W474625-100G-K:
W474625-VAR-K:
W474625-BULK-K:
W474625-SAMPLE-K:
W474625-500G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)