おすすめの製品
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D −29°, neat
由来
USA origin
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
密度
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
官能
minty; camphoraceous
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W284831-VAR-K:
W284831-SAMPLE-K:
W284831-1KG-K:
W284831-BULK-K:
W284831-1KG:
W284831-9KG:
W284831-4KG-K:
W284831-SAMPLE:
W284831-9KG-K:
W284831-4KG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)