Merck
W246107
Sigma-Aldrich
10-ウンデセン酸エチル
≥97%, FG
別名:
ウンデシレン酸エチル, 10-ウンデセン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
212.33
FEMA番号:
2461
EC Number:
欧州評議会番号:
2102
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.237
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
258-259 °C/761 mmHg (lit.)
密度
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
creamy; fatty; fruity; waxy; soapy
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H24O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3H,1,4-12H2,2H3
InChI Key
FXNFFCMITPHEIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl 10-undecenoate is a volatile organic compound that is reported to form during the thermal oxidative decomposition of linolenates.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W246107-1KG:4548173969732
W246107-4KG:
W246107-100G:4548173969725
W246107-SAMPLE:
W246107-BULK:
W246107-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The autoxidation of linoleates at elevated temperatures.
Henderson SK, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 57(12), 409-413 (1980)
Effect of heating temperature and time on the volatile oxidative decomposition of linolenate.
Lomanno SS & Nawar WW
Journal of Food Science, 47(3), 744-746 (1982)