安全性情報
TRD3D0047
Sigma-Aldrich
Flexability TPE-HP flexible3D printing filament
signal white, diam. 1.75 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.23
直径
1.75 mm
重量
500 geach
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TPE-HP flexible 3D Printing Filament: Wear-resistant and flexible
  • Highly technical flexible material, perfect for any situation.
  • Very high abrasion and scratch resistance.
  • 3d print objects with exceptional thermical-resistance characteristics.
  • Very low hygroscopy, no need to worry for humidity anymore.
Material Properties
  • Density: 1 g/cm3
  • Water absorption: 0.4%
  • Hardness: 74 sh/A - 22 sh/D
  • Tensile strain at break: 32 MPa
  • Charpy Impact at 23 °C: No break
  • Charpy Impact at -30 °C: No break
  • Melting point: 134 °C
  • Vicat point: 58 °C
アプリケーション
Flexability TPE-HP 3D Printing Parameters
  • Extruder (nozzle) temperature: 240 +/-10 °C
  • Bed temperature: 95 +/-10 °C
  • Print speed: 30-40 mm/s
  • Fan: 0-30 %
  • Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
  • Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TRD3D0047-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)