おすすめの製品
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直径
1.75 mm
重量
1 kgeach
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
G-PET PETG 3D printing filament:
- Resistant like ABS and low warping like PLA
- Odourless composition and low warping
- Good mechanical strength and toughness
- Obtain a shiny finish or get a translucent look with natural color
- Great chemical resistance, GPET is well suited for bottles and containers
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". G-PET PETG 3D printing filament is widely used for its high stength, relative flexibility and temperature resistance compared to other PLA filaments.PETG filaments can print at low temperature. Click here for more information.
アプリケーション
G-PET PETG 3D Printing Parameters
- Extruder (nozzle) temperature: 240 +/-10 °C
- Bed temperature: 100 +/-10 °C
- Print speed: 60-70 mm/s
- Fan: 0-20 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
This product can be used in material extrusion 3D printing technique.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
TRD3D0036-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)