安全性情報
THSD4144
ThalesNano MidiCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5%Pd/SiO2
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS D4144
L ×直径
116 mm × 9.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法的情報
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
THSD4144-VAR:
THSD4144-1EA:
THSD4144-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)