安全性情報
THS05131
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
Pd EnCat® 30
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 05131
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
EnCat is a registered trademark of Reaxa Ltd.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Nervous system
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
THS05131-BULK:
THS05131-2EA:
THS05131:
THS05131-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)