安全性情報
THS01636
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
Au/Fe2O3
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01636
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
THS01636-2EA:
THS01636-VAR:
THS01636:
THS01636-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)