安全性情報
THS01419
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
1% Pt/C, doped with V
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01419
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
THS01419-VAR:
THS01419-BULK:
THS01419-2EA:
THS01419:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)