安全性情報
THS01149
ThalesNano MicroCatCart触媒カートリッジシステム
L × diam. 30 mm × 4 mm, inert titanium
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01149
L ×直径
30 mm × 4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
THS01149-VAR:
THS01149-2EA:
THS01149-BULK:
THS01149:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)