安全性情報
THS01030
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
inert quartz
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
60104500
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
ThalesNano THS 01030
直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CatCartは、Thalesnano H-Cube反応器のみでの使用に適しています。
法的情報
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Jan Code
THS01030:
THS01030-2EA:
THS01030-BULK:
THS01030-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)