包装
box of 25
穴サイズ
150 μm , Average
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lacey Carbon Supported Grid: Gold Grid, 300 mesh. Average hole size is 150 micron. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)